Learn More
Arena, extra pura, SLR, Fisher Chemical
47.65 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
5 kg
Especificaciones
Punto de ebullición | 2230 °C |
Punto de fusión | 1610 °C |
Color | Beige |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |