Learn More
Arena, extra pura, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10132590
Arena, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10132590
3 kg
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
5 kg
Código de producto. 10132590
Marca: Fisher Chemical S/0320/63
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230 °C
Punto de fusión 1610 °C
Color Beige
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Título del producto
Arena, extra pura, SLR, Fisher Chemical >