Learn More
Arena, extra pura, SLR, Ottawa, malla 20-30, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Descripción
Arena, extra pura, SLR, Ottawa, malla 20-30
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 2230 °C |
Punto de fusión | 1610 °C |
Color | Beige |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 3 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |