Learn More
Arena, pura, malla 40-100, Thermo Scientific Chemicals
202.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 2230.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sand |
Punto de fusión | 1610.0°C |
Nombre de nota | 40 to 100 Mesh |
Color | Beige a gris |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | SiO2 |
Índice Merck | 13,8567 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |