Learn More
Arena, pura, plata, Fisher Chemical Código de producto.: 10529770
Arena, pura, plata, Fisher Chemical
Código de producto. 10529770
3 kg, Jarra para polvos de plástico
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Código de producto. 10529770
Marca: Fisher Chemical S/0370/63
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Punto de fusión 1610°C
CAS 14808-60-7
Color Beige
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Arena, pura, plata, Fisher Chemical >