Learn More
Arena, lavada, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
La arena lavada se emplea en la extracción de ADN y ARN debido a su capacidad de unirse a los ácidos nucleicos cuando hay presencia de caotrópicos. Se puede emplear como capa aislante sobre el silicio en la fabricación de electrodos de oro, que se utilizan para la detección amperométrica por inyección en flujo de agentes nerviosos organofosforados (OP).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
La arena, lavada, se emplea en la extracción de ADN y ARN debido a su capacidad de unirse a los ácidos nucleicos bajo la presencia de caotrópicos. Se puede emplear como capa aislante sobre el silicio en la fabricación de electrodo de oro, utilizado para la detección amperométrica por inyección de flujo de agentes nerviosos organofosforados (OP).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2230°C |
| Nombre del producto químico o material | Sand |
| Punto de fusión | 1710°C |
| Nombre de nota | Washed |
| Color | Marrón-crema |
| Forma física | Gránulos |
| Cantidad | 1000 g |
| Fórmula lineal | SiO2 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08 |
| Mostrar más |