Learn More
Sand, White Quartz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sand, White Quartz |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | SiO2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | dioxosilano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |