Includes
2 x 100 reacciones ExoSAP-IT Express, 2 x BigDye Terminator v1.1 y tampón de secuenciación v3.1 (5X), mezcla de reacción lista 1 x 800 μl BigDye Terminator v3.1, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM, solución XTerminator 1 x 2 ml, solución SAM 1 x 9 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 2 x 100 reacciones ExoSAP-IT Express, almacenar de - 5 a - 30 °C • 2 x BigDye Terminator v1.1 y tampón de secuenciación v3.1 (5X), almacenar a 2–8 °C • Mezcla de reacción lista 1 x 800 µl BigDye Terminator v3.1, almacenar de - 15 a - 25 °C • 1 tubo de cebador M13 (-21), almacenar de - 15 a - 25 °C • 1 tubo de ADN de control pGEM, almacenar de - 15 a - 25 °C • Solución Xterminator 1 x 2 ml, almacenar a 2–8 °C • Solución SAM 1 x 9 ml, almacenar a temperatura ambiente o 4 °C |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de secuenciación (basados en electroforesis capilar) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación estándar |
| N.º de reacciones | 200 |
| Tipo de producto | Kit de secuenciación Sanger |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Seguridad y manipulación
- Sanger Sequencing Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: benzene