Learn More
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, PVDF
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, PVDF has a tapered funnel design to provide a steady fluid flow.
87.15€ - 90.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | PVDF |
Para utilizar con (aplicación) | Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos |
Método de esterilización | Gamma |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12449650
|
Cole-Parmer™
31512-05 |
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
90.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12439650
|
Cole-Parmer™
31512-04 |
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (3/8 pulgadas) |
87.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Reduces dead space and improves flow.
- Tapered funnel design provides a steady fluid flow.
- Smooth inner surface prevents particle entrapment.
- Seamless construction prevents contamination by eliminating leaks and areas of potential bacterial growth.
- Material meets USP Class VI requirements and is FDA compliant for food contact.
Especificaciones
Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos | |
PVDF | |
Gamma |
No esterilizable en autoclave | |
Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos | |
31/32 pulg |