Learn More
Solución permeante a la saponina, 0,5 % p/v en PBS (10X)
Agente permeabilizante celular
48.02€ - 108.54€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Saponin permeating solution |
---|---|
Concentración | 0.5% w/v soln. in PBS (10X) |
Información de solubilidad | Difficult to mix. |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15450297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63209.=E |
125 mL | N/A | ||||||
15460297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63209.AK |
250 mL |
108.54€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Saponin permeating solution | |
0.5% w/v soln. in PBS (10X) | |
Difficult to mix. | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes