Learn More
Saponina, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11463098
Saponina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463098
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11463098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18820.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un glucósido utilizado para permeabilizar las membranas celulares. La saponina se utiliza como suplemento dietético y nutracéutico y como adyuvante en la producción de vacunas. Encuentra aplicación en los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico. Se utiliza como jabón líquido, abrillantador de joyas, detergente, champú para mascotas, surfactante y agente humidificante. También está involucrado como anti-microbio para tratar la malaria, el colesterol bajo, de apoyo al sistema inmunológico, a la fuerza ósea y para la hipertensión. Además, se utiliza como alimento animal y limpiador de automóviles.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8047-15-2
Número MDL MFCD00081981
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saponin
Punto de fusión 158°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250922 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Número de lote10252156 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Número de lote10249725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Número de lote10249126 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Número de lote10245127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
compliance-icons
Nombre del producto
  • Saponin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Saponins
RUO – Research Use Only
Título del producto
Saponina, Thermo Scientific Chemicals >