Learn More
Greiner Bio-One Sapphire 0.2 mL PCR Tubes with Attached Domed Cap
Click to view available options
Color:
Surtido
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Manufactured from medical grade polypropylene
- Thin-walled for efficient heat transfer during amplification
- Available in different colors
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Surtido |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Domed Cap |