Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de zafiro
Sapphire substrates are pure compounds without pores
285.00€ - 975.00€
Especificaciones
Descripción | EPI pulido por dos lados |
---|---|
Diámetro (métrico) | 50,8mm |
Grosor | 0,432mm |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15483925
|
Thermo Scientific Chemicals
045021.KT |
Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR |
285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15493925
|
Thermo Scientific Chemicals
045021.KU |
Sustrato de zafiro, EPI pulido por dos lados | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Thickness: 0.432mm (0.017 in.)
- Diameter: 50.8mm (2 in.)
- C-axis rotation
- Single crystal
- Color: Blue
Especificaciones
EPI pulido por dos lados | |
50,8mm | |
0,432mm |
RUO – Research Use Only