Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrato de zafiro, 50,8 mm de diámetro x 0,3332 mm de grosor, pulido EPI por un lado, eje C.
179.00€ - 909.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR |
---|---|
Descripción | EPI pulido por un lado |
Diámetro (métrico) | 50,8mm |
Tamaño de la muestra | 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor |
Grosor | 0,332mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de la muestra | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de la muestra | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15423925
|
Thermo Scientific Chemicals
045018.KT |
1 unidad | 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor | 0,332mm |
179.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15433925
|
Thermo Scientific Chemicals
045018.KU |
5 unidad | 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor | 0,332mm |
909.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR | |
50,8mm | |
0,332mm |
EPI pulido por un lado | |
50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor |
RUO – Research Use Only