Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de zafiro, EPI pulido por dos lados, eje C, cristal simple HEMCOR
263.00€ - 1141.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sustrato de zafiro, EPI pulido por dos lados |
---|---|
Descripción | EPI pulido por dos lados |
Diámetro (métrico) | 50,8mm |
Tamaño de la muestra | 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor |
Grosor | 0,332mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de la muestra | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de la muestra | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15463925
|
Thermo Scientific Chemicals
045020.KT |
1 unidad | 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor | 0,332mm |
263.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15473925
|
Thermo Scientific Chemicals
045020.KU |
5 unidad | 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor | 0,332mm |
1141.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sustrato de zafiro, EPI pulido por dos lados | |
50,8mm | |
0,332mm |
EPI pulido por dos lados | |
50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor |
RUO – Research Use Only