Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de zafiro, 50,8 mm de diámetro x 0,432 mm de grosor, EPI pulido por un lado, eje C
237.18€ - 1112.54€
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR
Descripción EPI pulido por un lado
Diámetro (métrico) 50,8mm
Grosor 0,432mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15443925
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
045019.KT
1 unidad
237.18€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15453925
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
045019.KU
5 unidad
1112.54€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR
EPI pulido por un lado
50,8mm
0,432mm