Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosina, 98 %
284.05 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sarcosine |
Color | Incoloro o blanco amarillento |
Forma física | Cristales o polvo |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | CH3NHCH2CO2H |
Cantidad | 2.5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% (total base) |
Envase | Frasco de plástico |