Learn More
Clorhidrato de éster metílico de sarcosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede reaccionar con el ácido fórmico para obtener éster metílico N-formil-N-metil-glicina en presencia de HCO2Na a temperatura ambiente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Puede reaccionar con el ácido fórmico para obtener éster metílico N-formil-N-metil-glicina en presencia de HCO2Na a temperatura ambiente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sarcosine methyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | ∽105°C (decomposition) |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 3677128 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.58 |
Porcentaje de pureza | 98% |