Learn More
Sarkosyl, Fisher BioReagents
Código de producto. 10698963
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. 10698963
Marca: Fisher BioReagents BP234500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Sarkosyl es un detergente aniónico utilizado para la lisis celular durante la extracción de ARN
  • También apto para la solubilización de la proteína de membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarkosyl
Color Blanco
CAS 137-16-6
Forma física Sólido
Punto de fusión 45°C
pH 7.5 to 8.5
Cantidad 500 g
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Fórmula molecular C15H28NNaO3
Fórmula lineal NaO2CCH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Número MDL MFCD00042728
Índice Merck 15, 4401
Sinónimo Sodium Lauroyl Sarcosinate
Clave InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
Peso molecular (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.38
Porcentaje de pureza ≥95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.