missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
218.00€ - 564.00€
Especificaciones
Antígeno | SARS-CoV-2 Spike S2 |
---|---|
Clon | 2812E |
Dilución | Western Blot 1 ug/mL, ELISA |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18149590
|
R&D Systems
MAB11362-SP |
25 μg |
218.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18181541
|
R&D Systems
MAB11362-100 |
100 μg |
564.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SARS-CoV-2 Spike S2 Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S2 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISAEspecificaciones
SARS-CoV-2 Spike S2 | |
Western Blot 1 ug/mL, ELISA | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
43740568 | |
IgG | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
2812E | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
SARS-CoV-2 | |
COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein | |
E. coli-derived recombinant human SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit, Met697-Pro1213 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto