Learn More
Sartorius Sartobind Lab Affinity Pr A
Sartobind™ Lab units are available with a 2 mL bed volume, providing binding capacities of 10 to 15 mg IgG per unit. Sartobind™ Lab units enable simple equipment-free handling by syringe or can be easily connected to FPLC systems for automated purifications.
Marca: Sartorius 93PRAP06HB-12--A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- High-Speed Purification Sartobind™ Lab Protein A affinity membrane adsorbers are ready-to-use units in a syringe filter format.
- The macorporous matrix makes them the ideal tool for rapid purification of immunoglobulins (IgG) and monoclonal antibodies (mAbs) by providing superior flow rates and reduced cycle times when compared to conventional columns.
- A complete purification cycle, whether by syringe or on an FPLC system, takes less than 5 minutes.
- Ultimate Versatility Sartobind™ Lab Protein A units are available with a 2 mL bed volume, providing binding capacities of 10 to 15 mg IgG per unit. Equipped with standard Luer lock connectors, Sartobind™ Lab units enable simple, equipment-free handling by syringe, or can be easily connected to FPLC systems for automated purifications.
- The units are compatible with most common protein A purification buffers and can be regenerated for multiple purification cycles, ensuring high-cost efficiency.
- Greatly reduced cycle times
- Achieve higher yields in less time
- Purify equipment-free or with an FPLC system
- Specifications:
- Ligand: Protein A
- Reference Protein: Human polyclonal IgG
Especificaciones
2.1 mL | |
Air Syringe Filter | |
Poliéster | |
0,45 μm | |
mAb Purification | |
Luer Female | |
Luer Male | |
Membrane Adsorber |
Reusable | |
Jeringa | |
Celulosa | |
No estéril | |
Polypropylene | |
Affinity | |
4Pack |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SARTOBIND PROTEIN A
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitrocellulose