Learn More
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™ RF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Las unidades de filtración en vacío Sartorius Sartolab™ RF son unidades de un solo uso para la filtración estéril de una muestra.
Marca:  Sartorius 180E02---------E
132.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17464412
  • 167.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Compuesto por:
  • Un embudo graduado con una membrana de polietersulfona (PES), un adaptador de vacío y un tapón
  • Un frasco, con graduación y campo de escritura
  • Un conector de tubo para conexión de vacío (para filtración independiente)
  • Un tapón de rosca para el almacenamiento del material filtrado (envasado individualmente para mantener la esterilidad)
Ventajas:
  • Caudales más altos con una gran zona de filtración
  • Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
  • Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
  • Puede utilizarse como sistema independiente o con la MultiStation de Sartolab™, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Sartolab™ RF
PES
150 mL
Matraz receptor
150 mL
Vacuum Filter
Poliestireno
0,22 μm
Estéril
Vacuum Filter
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™ RF > RF 150; 0,22 μm