Learn More
Sartorius Absorbent Pads
presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device
Marca: Sartorius 15410--50----ALR
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las almohadillas absorbentes Sartorius de 1,4 mm de grosor se humedecen con el medio de cultivo líquido adecuado antes de colocar un filtro de membrana sobre ellas. Vienen preesterilizadas en cargadores de plástico, que encajan en el dispositivo de dispensación manual Sartorius.
Las almohadillas absorbentes están disponibles en dos diámetros:
- 47mm tiene una capacidad de absorción de aproximadamente 3 ml
- 50 mm con una capacidad de absorción de aproximadamente 3,5 ml
Especificaciones
Almohadilla absorbente | |
1,96 in | |
50 mm |
Envasados en 10 cargadores | |
5 cm |