Learn More
Sartorius Almohadillas absorbentes
Medios de cultivo estériles y deshidratados que se insertan individualmente en una placa de Petri y están esterilizados.
Marca: Sartorius 14097--50------N
232.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21946" para aplicar la oferta.
Descripción
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius se utilizan en los métodos de filtro de membrana. El método de filtro de membrana permite analizar grandes volúmenes de muestras con un recuento microbiano bajo. Los inhibidores, tales como los aceites esenciales o los desinfectantes, pueden enjuagarse después de la filtración, antes de la incubación. Prácticos y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren los medios de cultivo adecuados para un crecimiento óptimo. Los juegos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez que se humedecen con 3,0 – 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada), están listos para su uso inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando es visible un anillo de exceso de agua alrededor del NPS. Todos los tipos de juegos de almohadillas de nutrientes se suministran con los filtros de membrana apropiados, que también se envasan de forma individual y estéril. Los filtros de membrana diseñados para cumplir los requisitos especiales de detección microbiana están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. La caja del NPS estándar contiene 100 almohadillas de nutrientes estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, garantiza la alta calidad de los NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Más de 30 tipos diferentes de juegos de almohadillas de nutrientes están disponibles para cumplir con los diversos objetivos del análisis microbiológico. Más allá de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
- almacenamiento sin problemas hasta 24 meses
- económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- de acuerdo con las normas y referencias internacionales
- manipulación sencilla
- guía de validación disponible
- calidad uniforme
- muy versátil
Especificaciones
Normas DIN e ISO | |
Deshidratado | |
Estéril | |
Blanco | |
0,45 μm | |
5 cm |
Verde | |
MacConkey | |
Enterobacterias, «E. coli» | |
Envasado individual | |
1,96 in |