Learn More
Sartorius Accesorios para filtración de membrana Biosart™ 100.
Código de producto. 11765545 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador
Material:
Acero inoxidable
Copolímero de ABS
Silicona
Para utilizar con (aplicación):
Para facilitar la transferencia de la membrana en agar
Se adapta a monitores Biosart 100 en colectores Combisart 16844, 16842 y 16843
Se adapta al monitor Biosart 100 en la base 16840 o 16841
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11765545
Marca: Sartorius 16417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La filtración de membrana Biosart™ 100 está diseñada específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
Descripciones de accesorios
Adaptador, copolímero ABS - 14-555-780
  • Elevador de membrana Biosart 100
  • Para facilitar la transferencia de la membrana en agar
Adaptador, polipropileno - 14-555-779
  • Adaptador Biosart 100
  • Se adapta al monitor Biosart 100 en soportes de 50 mm
Adaptador, silicona - 14-555-778
  • Adaptador Biosart 100
  • Frita de acero inoxidable de 50 mm y junta de silicona
  • Se adapta al monitor Biosart 100 en la base 16840 o 16841
Adaptador, acero inoxidable - 14-555-781
  • Adaptador Biosart 100 para aceptar diferentes tipos de embudo
  • Se adapta a monitores Biosart 100 en colectores Combisart™ 16844, 16842 y 16843
Tapón, silicona - 14-555-817
  • Tapón de repuesto para 16385
  • 16385 se adapta a monitores Biosart 100 en colector Combisart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Sartorius Biosart 100
Material Copolímero de ABS
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar la transferencia de la membrana en agar
Tipo Adaptador