Learn More
Sartorius Navecillas de pesaje de aluminio
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
0,5 x 0,2 x 0,1 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Silver |
| Desechables | Reusable |
| Material | Aluminio |
| Forma | Navecilla |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 0,5 x 0,2 x 0,1 pulg |
| Longitud (imperial) | 0,5 in |
| Mostrar más |