Learn More
Sartorius Sistema de purificación de agua con electrodesionización (EDI) arium™ advance, tipo 2 ASTM
Equipe su laboratorio con Sartorius arium™ advance EDI, que ofrece de manera constante agua de alta calidad de tipo 2.
Marca:  Sartorius H2O-EDI-2-T
5468.21 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 26.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14831382
  • 8610.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema de purificación de agua pura arium™ advance EDI suministra agua de tipo II con la mejor calidad a velocidades de hasta 10 l/h. El sistema alcanza las tasas de retención de iones más altas junto con un rendimiento óptimo del agua, y elimina de forma fiable los oxidantes, los iones de metales pesados y las partículas del agua de suministro. El agua pura producida se almacena en sistemas arium™ Bagtank. Si se utiliza un filtro final Sartopore™ 2 150 en el sistema, el agua está prácticamente libre de microorganismos.
  • Innovadora tecnología iJust
  • Utiliza la exclusiva tecnología Bagtank con conexiones para pistola dispensadora.
  • Uso fácil y sencillo
  • Tecnología de prefiltro exclusiva con carbón activado, catalizador sin fosfato y filtro de partículas de 5 μm
Ventajas:
  • Consumo de agua optimizado
  • Cumple con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorra tiempo de mantenimiento.
  • No se necesita manual de usuario, manejo intuitivo del menú.
  • Altamente eficaz, reduce los coloides y el cloro, los agentes oxidantes, la materia orgánica y los metales pesados solubles en agua.
Aplicaciones:
  • reactivos y medios microbiológicos
  • Soluciones para análisis y síntesis químicos
  • Histología
  • ELISA, RIA
  • Tampones y soluciones de pH
  • Agua de suministro para dispositivos de laboratorio, como autoclaves, lavadoras de vidrio, humidificadores, baños de agua, etc.
Especificaciones
Especificaciones
De 0,2 a 0,07 de agua producida, menos de 1500 de agua de suministro
Superior al 99 %
< 10
Tipo 2
< 50 de agua producida, < 1000 de agua de suministro
De 35,6° a 86 °F
Agua de suministro para dispositivos de laboratorio, como autoclaves, lavadoras de vidrio, baños de agua, humidificadores, etc.
Sobremesa
De 4 a 10
De 35,6° a 95 °F
4
13,7 in
19,7 in
17,75 in
57,3 lb
100/240 V/50/60 Hz
50/60 Hz
Superior al 99 %
< 1 UFC/1000 ml
10 l/h
< de 5 a 15 de agua producida
Sistema de purificación de agua con electrodesionización EDI
2°C a 30°C
80 %
< 1/ml
5°C a 45°C
2°C a 35°C
<1
35 cm
50,1 cm
45,1 cm
26 kg
100/240 V