Learn More
Sartorius Sistema combinado arium™ Comfort I (tipo 1 para agua ultrapura y tipo 3 para agua de ósmosis inversa).
Utilice el sistema combinado Sartorius arium ™ Comfort I para la producción de agua ultrapura de ASTM de tipo 1 y agua pura de tipo 3.
Marca: Sartorius H2O-I-2-TOC-T
Descripción
Los sistemas arium Comfort I producen agua ultrapura ASTM de tipo 1 y agua pura de tipo 3. Los sistemas incluyen la tecnología más moderna de ósmosis inversa y un cartucho de filtro exclusivo para producir agua ultrapura de la más alta calidad con la administración uniforme de una calidad de agua de alto grado a velocidades de hasta 120 l/h. La calidad de esta agua supera incluso las especificaciones ASTM de tipo 1. La lámpara UV integrada del sistema (185/254 nm) evita la proliferación microbiológica y reduce el contenido de COT al mínimo. El valor actual de COT se comprueba continuamente mediante un control de COT integrado especialmente desarrollado para este sistema de purificación de agua ultrapura, que se muestra continuamente.
- Contenido de COT fiable de < 2 ppb para obtener resultados reproducibles
- Consumo de agua optimizado automáticamente con iJust
- Pantalla de cristal exclusiva y fácil de usar con función táctil
Ventajas:
- produce agua ASTM de tipo 3 y de tipo 1 a partir del agua corriente en una sola unidad; se adapta a las necesidades del cliente; la pantalla permanecerá convenientemente a nivel de los ojos.
- Consumo de agua optimizado
- Cumple con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorra tiempo de mantenimiento.
- Funcionamiento seguro
- Reducción de COT fiable
- Permite el registro fiable de datos importantes
- Fácil manejo.
- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Cromatografía iónica
- Análisis de COT
- Fotometría
- Tampón y soluciones de pH
- Agua de suministro para sistema de purificación de agua ultrapura, aclarado de instrumental de vidrio y recipientes de laboratorio, agua de suministro para humidificadores, autoclaves y lavavajillas
Especificaciones
0,055 de agua producida, menos de 1500 de agua de suministro | |
Superior al 99 % | |
120 (ASTM de tipo 1), 16 (tipo 3) | |
Tipo de 1 a 3 | |
< 2 de agua producida, < 2000 de agua de suministro | |
De 35,6° a 86 °F | |
Agua de suministro para sistema de purificación de agua ultrapura, aclarado de instrumental de vidrio y recipientes de laboratorio, agua de suministro para humidificadores, autoclaves y lavavajillas | |
Monitor del COT | |
< 1/ml | |
Adsorción por carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, desionización, radiación UV, filtración opcional estéril y de partículas finales | |
De 35,6° a 95 °F | |
< 4 | |
17,12 in | |
19,7 in | |
18,74 in | |
68,3 lb | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Superior al 99 % | |
< 1 UFC/1000 ml | |
Hasta 2 l/min (ASTM de tipo 1), menos de 3 l/min (Tipo 3) | |
18,2 Mohm/cm de agua producida | |
Sistema combinado arium Comfort I | |
2°C a 30°C | |
80 % | |
Sobremesa | |
De 4 a 10 | |
5°C a 45°C | |
2°C a 35°C | |
<1 | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
31 kg | |
100/240 V |