Learn More
Sartorius Sistema purificación de agua ultrapura arium™ Pro ASTM TYPE 1 de sobremesa
Produzca agua de ASTM de tipo 1 para análisis crítico, como HPLC, PCR, producción de anticuerpos, preparación de medios de cultivo celular o electroforesis mediante la adición de un sistema de agua ultrapura arium™ Pro ASTM de tipo 1 a su laboratorio.
Marca: Sartorius H2OPRO-UV-T-TOC
Descripción
La serie arium pro consta de sistemas flexibles con configuraciones de dispositivo que se pueden personalizar para aplicaciones específicas y ofrece una excelente relación entre coste y beneficio. Todos los sistemas cumplen y superan la normativa de calidad del agua de ASTM de tipo 1 y garantizan los mejores resultados reproducibles. Por hora, un arium pro puede producir hasta 120 l de agua ultrapura con una conductividad de 0.055 μs/cm (18,2 megaohmios/cm a 25 °C) y una gran calidad de manera uniforme. Cuando se utiliza un filtro final Sartopore° 2 150, el arium pro produce agua ultrapura casi libre de microorganismos.
- Se ofrecen múltiples configuraciones en función de las necesidades de aplicación
- Diseño integrado en mesa
- Componentes y materiales de cartucho optimizados con tecnología de flujo ascendente y descendente
- Lámpara de UV integrada opcional (185/254 nm) para la eliminación de bacterias y sustancias orgánicas; se controla mediante monitorización fiable del TOC
- Pantalla con funciones activadas por pulsación y navegación de menús intuitiva
- Visualización de datos y monitorización en tiempo real integradas: conductividad de suministro, consumo de agua total, regulador de presión
- Acceso protegido con PIN a servicios o ajustes básicos
- Cómoda ranura para tarjeta SD
- El sistema se puede elegir según el trabajo diario
- Garantiza una larga vida de servicio y una purificación de agua óptima
- La fiable calidad del agua garantiza unos resultados reproducibles
- Manejo sencillo; sin necesidad de manual de usuario
- Control óptimo del flujo de agua constante y calidad de agua uniforme sin costes adicionales
- Evita errores de operación del usuario
- Permite el registro fiable de datos importantes
Especificaciones
ASTM | |
< 1 UFC/1000 ml | |
2/ l/min | |
18,2 Mohm/cm | |
Sistema de purificación de agua ultrapura de sobremesa arium Pro ASTM de tipo 1 UV | |
2°C a 30°C | |
80 % | |
Sobremesa | |
De 4 a 10 | |
5°C a 45°C | |
2°C a 35°C | |
13,7 in | |
19,37 in | |
17,75 in | |
59,5 a 63,9 lb. | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
0,055 | |
120 | |
Tipo 1 | |
< 2 de agua producida, < 50 de agua de suministro | |
De 35,6° a 86 °F | |
Cromatográficas | |
Indicador montado en parte inferior frontal, unidad dispensadora y soporte de pared integrado | |
< 1/ml | |
Adsorción por carbono activado esférico, desionización, filtración opcional estéril y de partículas finales | |
De 35,6° a 95 °F | |
<1 | |
35 cm | |
49,2 cm | |
45,1 cm | |
De 27 a 29 kg | |
100/240 V |