Learn More
Sartorius Lámpara UV arium™
Código de producto. 10613990 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua Arium
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10613990
Marca: Sartorius 611CEL1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especialmente diseñada para sistemas de purificación de agua para laboratorio arium™ Pro 611 611UV y VF
  • Radiación UV doble a longitudes de onda de 254 nm y 184 nm
  • Se utiliza como bactericida o como herramienta de descomposición de compuestos orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua Arium
Tipo Lámpara