Learn More
Sartorius Kits de determinación de densidad para balanzas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15229134 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Balanza Cubis; para módulos de pesaje
Balanza de CPA
Balanza de precisión ED ampliada, LA, LP
Línea de productos:
Cubis I
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Línea de productos unitSize
15229134 Balanza Cubis; para módulos de pesaje Cubis I cada uno
10131371 Balanza de CPA - cada uno
10603932 Balanza de precisión ED ampliada, LA, LP - cada uno
3 options
Código de producto. 15229134
Marca: Sartorius YDK01MS
Se emplean con balanzas Sartorius para determinar la densidad de sólidos y líquidos
Todos los kits de ensayo incluyen:
  • 2 vasos de precipitados (7 mm y 55 mm de diámetro)
  • Soporte para barra
  • Termómetro con pinza
  • Plomo de vidrio
  • Tamiz para muestras de inmersión (conjunto de soporte para bandejas)
  • Soporte para muestras (conjunto de soporte para bandejas)
  • Plataforma metálica
El kit CPA incluye:
  • Junta para modelos ME
  • Disco de compensación para los modelos ME235S/P, ME254S.
  • 3 adaptadores
Los kits Cubis incluyen
  • Adaptador para modelos LA/LP con protección contra turbulencias de aire analíticas
El kit ED ampliado incluye
  • Adaptadores para modelos LA/LP: 1 con y 1 sin protección contra turbulencias de aire analíticas
  • Disco de compensación para los modelos LA/LP2300D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Balanza Cubis; para módulos de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la densidad de sólidos y líquidos
Incluye 2 vasos de precipitados (7 mm y 55 mm de diámetro), soporte de barra, termómetro
Línea de productos Cubis I
Tipo Density Determination Kit