Learn More
Sartorius Pantalla remota para balanzas Sartorius
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10072209 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
LCD Retroiluminada, 7 dígitos
Código de producto.
10072209 LCD Retroiluminada, 7 dígitos
1 options
Código de producto. 10072209
Marca: Sartorius YRD03Z
Para usar con balanzas CPA, balanzas ED ampliadas, balanzas M-Power.
  • Conecte las balanzas con un cable RS232
  • Las pantallas LCD se presentan en modelos reflectantes, transmisivos o retroiluminados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Balanza CPA, balanza ampliada, balanza M-Power
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Tipo Pantalla remota