Descripción
Proporciona análisis microbiológicos de volúmenes de muestras relativamente grandes que tienen un número bajo de microbios, siendo la filtración con membrana un paso esencial. Adecuado para análisis de volúmenes inferiores mediante la colocación de una muestra en unos cuantos ml de solución de NaCl fisiológica estéril. Diseñado específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos desechables estériles con filtro con membrana incorporado y alfombrilla de celulosa integrados están listos para su uso. Después de la filtración, sólo tiene que quitar el embudo de 100 ml para convertir el monitor en una placa de Petri. Los medios de cultivo para humedecer la alfombrilla están disponibles en cómodas ampollas de plástico, esterilizadas individualmente. Unidades de filtro listas para su uso, diseñadas para colocarse en las bases de un colector de vacío. Garantiza la identificación de todas las colonias. Los monitores están disponibles en una amplia variedad de tipos diferentes: Monitores con membranas de nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo. Las líneas de rejilla impresas facilitan el recuento, especialmente para recuentos de bacterias mayores y para microcolonias, pero no influye en el crecimiento. Los tres distintos colores de filtro, verde, blanco y gris (después de humedecerse negro), permiten obtener el mejor contraste con las colonias. Los monitores con membrana de celulosa regenerada, un material que combina altos caudales con alta estabilidad química, son ideales para pruebas de carga biológica en el sector veterinario, donde muchos productos están basados en disolventes.
- Caudal alto
- Alto rendimiento total
- Disponibles como estériles, envasados individualmente
- Filtros de membrana certificados: Cumplen con la ISO 7704
- Disponibles en cinco colores
- Sin zonas adhesivas hidrófobas
- Validada
- Listos para su conexión, fáciles de utilizar y características de manipulación prácticas
- Cantidad mínima de equipo
Especificaciones
Especificaciones
| Material del adaptador | Polietileno |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7704 |
| Color | Gris/blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Ready-to-Use Pressure Filter |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,8 μm |
| Volumen de muestra | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |