Learn More
Sartorius Medios de nutrientes Biosart™ 100
Medios de nutrientes microbiológicos para unidades de filtración
145.00€ - 155.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN, ISO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de producto Tubed Media
Ver más especificaciones
Productos 16
Código de producto Marca Detecta Tipo de medios Tipo de empaquetado Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Detecta Tipo de medios Tipo de empaquetado Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11776025
Ver documentos
Sartorius
16400-02----LS-K
Escherichia coli y coliformes Lauril sulfato/Teepol Ampolla 2,5 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10516281
Ver documentos
Sartorius
16400-02----TT-K
Escherichia coli y coliformes Tergitol TTC Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
11756025
Ver documentos
Sartorius
16400-02----CA-K
Recuento total Caso Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10747081
Ver documentos
Sartorius
16400-02----CE-K
Pseudomonas aeruginosa Cetrimida Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10042301
Ver documentos
Sartorius
16400-02----KF-K
Enterococci KF Strep; Azida Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
11766025
Ver documentos
Sartorius
16400-02----GS-K
Levaduras y mohos Levadura y moho selectivo m Green Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
11753693
Ver documentos
Sartorius
16400-02----EN-K
Escherichia coli y coliformes m Endo Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10072301
Ver documentos
Sartorius
16400-02----MF-K
Escherichia coli y coliformes mFC Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10652602
Ver documentos
Sartorius
16400-02----MG-K
Levaduras y mohos Schaufus Pottinger Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10307601
Ver documentos
Sartorius
16400-02----RA-K
Recuento total R2A Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
11786025
Ver documentos
Sartorius
16400-02----SB-K
Levaduras y mohos Sabouraud Ampolla 2,5 ml
155.00€
paquete de 50
10265421
Ver documentos
Sartorius
16400-02----WL-K
Enterococci WL diferencial; Wallerstein diferencial Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
11762335
Ver documentos
Sartorius
16400-02----TZ-K
Recuento total Recuento total TTC Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
15932530
Ver documentos
Sartorius
16400-02----WZ-K
Levaduras y mohos Mosto Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10178572
Ver documentos
Sartorius
16400-02----WN-K
Levaduras, mohos y bacterias Medios WL; Wallerstein Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
10009920
Ver documentos
Sartorius
16400-02----TC-K
Recuento total TGE; recuento total Ampolla 2,5 ml
145.00€
paquete de 50
Descripción
Descripción
Los monitores Biosart™ 100 se han diseñado específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos monitores estériles con filtro de membrana y alfombrilla de celulosa incorporados están listos para su uso. Los medios de nutrientes Biosart™ 100 para humedecer la almohadilla están disponibles en cómodas ampollas de plástico, esterilizadas individualmente. Cada caja de medios de nutrientes Biosart™ 100 contiene 50 ampollas con medios estériles, cada una con 2,5 ml y un certificado de lote. Si se almacenan en las condiciones adecuadas (+ 4 °C), los medios de cultivo tienen una vida útil de 12 meses (excepto para Endo, KF Strep, laurilsulfato y Tergitol que tienen una vida útil de 9 meses). Los medios de nutrientes Biosart™ 100 cumplen con las normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, directrices de los sectores de alimentos y bebidas. En cuanto al procedimiento de garantía de calidad y los estándares de control de calidad estrictos, cada lote ha superado correctamente las pruebas internas Sartorius de estimulación del crecimiento, esterilidad, física y parámetros técnicos y físicos. Los medios de nutrientes Biosart™ 100 ofrecen un uso práctico y eliminan la manipulación de ampollas de vidrio.
  • Medios preesterilizados
  • Certificado de calidad para cada lote
  • Conformidad con las normativas internacionales
  • Recuperación uniforme
  • Listos para su uso
  • Vida útil aumentada
Especificaciones
Especificaciones
DIN, ISO
Líquido
Tubed Media
Microbiological Tests
Ampolla
de 4 °C
Estados Unidos
Sterile
Análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos
2,5 ml
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 9 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Medios de nutrientes Biosart™ 100