Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Combina una estructura de poros uniforme con tasas de adsorción y caudal elevado. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca: Sartorius 11306--90------G
266.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Alertas:
Los filtros de nitrato de celulosa son muy inflamables. Su punto de inflamación es aprox. de 200 °C. Mantenga siempre separados estos filtros con los discos de papel de intercalado que se suministran con los filtros.
Descripción
Combina una estructura de poros uniforme con altos caudales y niveles de adsorción.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius son ideales para kits de diagnóstico.Los filtros hidrófagos no estériles en una variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
- Los filtros de nitrato de celulosa combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
- Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Muy ventajoso para kits de diagnóstico y compatible con soluciones acuosas, hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
- Los filtros tienen una estructura de poro uniforme y están disponibles en gama de diámetros y tamaños de poro
- Tamaño de poro: 0,45µ m, 0,65µ m, 0,8µ m, 1,2µ m, 3,0µ m, 5µ m y 8µ m.
- Los tamaños de poro más grandes (8µ m, 5µ m, 3µ m) son útiles para la retención celular y el prefiltrado
- El tamaño de poro 0,45 es ideal para la recogida de partículas y. filtración
- Diámetros: 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm (de 0,5 a 3,9 pulg.)
- Los filtros sin rejilla pueden esterilizarse mediante autoclave (húmedo) a 121° C, óxido de etileno o γirradiación a 25 kGy
- La etiqueta de la caja especifica el tipo, la cantidad, el diámetro, el tamaño de poro y el número de lote
Especificaciones
Esterilizable en autoclave (en húmedo) | |
Blanca | |
0,45 μm | |
Hidrófilo | |
130 μm | |
90 mm |
2.4bar | |
Nitrato de celulosa | |
70 ml/min | |
25/paq. | |
11306 |
Seguridad y manipulación
- X25 MEMBRANE NC 0,45µ DIA 90MM
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose