Learn More
Sartorius Accesorios Combisart™ para recuento de colonias
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Estilo de salida:
Boquilla de manguera, DN 10
Rosca macho TR 20 x 2 mm con tuerca hexagonal DN 24 (≈24 mm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Para uso con los sistemas Combisart Individual y Multibranch para recuento de colonias ( Los modelos con n.º de cat. 14-555-800 y 14-555-802).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte de base |
| Área de filtración | 12,5cm2 |
| Estilo de entrada | Roscas hembra, TR 20 x 2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Estilo de salida | Boquilla de manguera, DN 10 |
| Tamaño de muestra | 3 o 6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8199, B.S. 304S31, AISI 304 |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de partículas o análisis microbiológico en garantía de calidad |
| Incluye | Frita de 50 mm |