Descripción
Para uso con los sistemas Combisart Individual y Multibranch para recuento de colonias ( Los modelos con n.º de cat. 14-555-800 y 14-555-802).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte de base |
| Área de filtración | 12,5cm2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Estilo de salida | Rosca macho TR 20 x 2 mm con tuerca hexagonal DN 24 (≈24 mm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de partículas o análisis microbiológico en garantía de calidad |
| Incluye | Frita de 50 mm |