Learn More
Sartorius Microbalanzas Ultra Cubis™, modo de pesaje 2.7S con protector contra corrientes DM
Diseñadas para el pesaje de cantidades de muestra muy pequeñas y cumplen los requisitos más exigentes
Marca: Sartorius MSE2.7S-000-DM
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las balanzas de alta precisión se han diseñado para pesar desde las cantidades de muestras más pequeñas (inferiores a 10mg) hasta 2.1 g para cumplir los requisitos de exactitud mínimos de la farmacopea estadounidense, así como los requisitos más estrictos.
- Ofrece máxima seguridad mediante una fiabilidad inigualable en los resultados de pesaje y conformidad con los estándares
- Los cortos tiempos de medición equivalen a tiempo ahorrado en cada una de las mediciones
- La pantalla protectora motorizada 100% de vidrio (DM) es perfecta para la manipulación rápida y sencilla de tamaños pequeños de muestras y la capacidad de aprendizaje inteligente permite la adaptación a cada flujo de trabajo
- Ofrece asistencia al operador cuando es necesaria la nivelación: indicaciones interactivas (en tiempo real) guían al usuario para ajustar de forma rápida y correcta el nivel de burbuja indicando qué pata de nivelación girar y en qué dirección
- Incluye isoCAL, una función de ajuste y calibración totalmente automáticos
- Interfaces, como:—— Bluetooth™ (inalámbrico), RS232C de 9 clavijas con puerto PS2 (para la conexión de un teclado o un escáner de código de barras) o un puerto RS232C de 25 de clavijas adicional disponibles de manera opcional
- El cortavientos y el plato de pesaje se pueden desmontar y limpiar rápida y fácilmente sin comprometer la estabilidad
- Con protección para polvo y agua
- Ofrece una gran selección de accesorios para opciones ampliadas
- Tamaño de plato: modelos DM, 20 mm (0.79 pulg)
- Tecnología innovadora con una comodidad operativa y calidad de visualización sobresalientes, especialmente para aplicaciones complejas
- Pantalla táctil inclinable y extraíble, TFT en color de alta resolución para una excelente reproducción de texto y gráficos
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS232C de 25 clavijas y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
- Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
- Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
- Los complementos y las actualizaciones de aplicaciones totalmente personalizados permiten un trabajo más rápido y eficaz que mejora la fiabilidad de los procesos (Q-Apps)
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo, Cubis individual (Q-Apps)
- Pantalla gráfica grande inclinable y extraíble, monocromática y de alta resolución
- Manejo con teclas; acción de clic positivo y activación precisa de funciones
- Combina el manejo clásico con teclas con una gran variedad de funciones de rendimiento
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS232C de 25 clavijas y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
- Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
- Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo
- LCD grande de alto contraste con teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
- Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto cortas
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB y RS-232C de 25 clavijas
- Ideal para usuarios que necesiten pesar con la máxima exactitud, pero que tienen requisitos de aplicaciones o comunicaciones menos complejos
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación de peso neto/total, determinación de densidad (solo método de flotación), totalización, cálculos
† De acuerdo con el capítulo 41 de la Farmacopea Estadounidense.
Especificaciones
Botones | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
LCD | |
Gramo, kilogramo, carat, libra, onza, onza troy, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, grano, pennyweight, miligramo | |
Certificate of conformity to specifications | |
≤10 s | |
≤±0.00025 mg | |
≤7 s | |
De 5 °C a 40 °C | |
Balanza ultramicro | |
24.9 cm | |
14.6 pulg | |
37.1 cm | |
16.1 pulg | |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
Interna, isoCAL | |
2.1 g | |
0.0001 mg | |
80 % para 31 °C, 50 % para 40 °C | |
Semiautomática | |
Draft shield: DM (automatic, round, glass) | |
1 mg | |
De 41 a 104 °F | |
1 g | |
9.8 pulg | |
2 cm | |
2.75 pulg | |
7 cm | |
41 cm | |
De 100 a 240 V | |
1 A |