Learn More
Sartorius Disposable Plastic Syringes
Disposable Plastic Syringes that can be used with all syringe filter holders and 3-way valves.
Marca:  Sartorius 16647----------E
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419891
  • 149.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Conector Luer-lok macho
  • Incluye aguja
  • Estéril
Especificaciones
Especificaciones
Plastic
Jeringa
50 ml
Estéril
Para soportes de filtros
Sí
Cono