Learn More
Sartorius Prefiltros de fibra de vidrio (GF) extragruesos
Prefiltros de fibra de vidrio, prefiltros de profundidad, para volúmenes totalmente filtrables de mayor tamaño en la aclaración y filtración estéril.
155.00€ - 319.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Formato | Disco |
Material | Vidrio borosilicatado de microfibra |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Caudal | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Caudal | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10312172
|
Sartorius
13430-130------K |
5,1 in | 13 cm | de 348 a 490 ml/min | 13430 |
181.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15932480
|
Sartorius
13430-124------K |
4,88 in | 12,4 cm | de 348 a 490 ml/min | 13430 |
155.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10632582
|
Sartorius
13430-127------K |
5 in | 12,7 cm | de 348 a 490 ml/min | 13430 |
162.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10017920
|
Sartorius
13440--50------Q |
1,96 in | 5 cm | 4,1 a 4,4 seg. | 13440 |
319.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
El uso principal de los tres filtros de fibra de vidrio es como prefiltro de profundidad, colocado directamente en la parte superior de un filtro de membrana, por lo que se debe elegir el diámetro del prefiltro especificado para el soporte. Un diámetro de mayor tamaño se introduciría bajo el anillo de sellado del soporte y provocaría fugas. El tipo estándar 13400 contiene un ligante acrílico. Tiene una capacidad alta de carga de partículas, pero para líquidos muy sucios el tipo 13430 de mayor grosor puede ser más eficaz. 13440 es un tipo más fino sin ligante y se recomienda para la prefiltración de soluciones de limpieza relativa como medios de cultivo de tejidos. La filtración en serie puede ser necesaria con líquidos difíciles de filtrar, como el suero.
Spécification
Esterilizable en autoclave | |
Disco | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
500 °C |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
Prefiltración de soluciones limpias, como los medios de cultivo de tejidos | |
932 °F |