Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla: 0.45μm
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
141.00€ - 910.00€
Especificaciones
Material | Nitrato de celulosa |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo | Color | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo | Color | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11700866
|
Sartorius
114H6--50----ACR |
50 mm | Alto caudal | Blanca | Negra |
910.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11780636
|
Sartorius
139H6--50----ACN |
50 mm | Alto caudal | Blanca | Verde |
144.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11720876
|
Sartorius
139H6--47----ACR |
47 mm | Alto caudal | Blanca | Verde |
900.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10738202
|
Sartorius
11406--50----ACR |
50 mm | Tradicional | Blanca | Negra |
910.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10243571
|
Sartorius
13006--50----ACR |
50 mm | Tradicional | Gris | Blanco |
910.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10397921
|
Sartorius
13806--50----ACR |
50 mm | Tradicional | Verde | Verde oscuro |
910.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10708131
|
Sartorius
13906--50----ACR |
50 mm | Tradicional | Blanca | Verde |
910.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10038080
|
Sartorius
13906--47----ACR |
47 mm | Filtro de membrana | Blanca | Verde |
900.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10373291
|
Sartorius
11406--47----ACN |
47 mm | Filtro de membrana | Blanca | Negra |
185.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10236041
|
Sartorius
11406--47----ACR |
47 mm | Filtro de membrana | Blanca | Negra |
900.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11780856
|
Sartorius
114H6--47----ACR |
47 mm | Alto caudal | Blanca | Negra |
900.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11813220
|
Sartorius
114H6--47----ACN |
47 mm | Alto caudal | Blanca | Negra |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10047950
|
Sartorius
13006--47----ACN |
47 mm | Filtro de membrana | Gris | Blanco |
166.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10205521
|
Sartorius
13006--47----ACR |
47 mm | Tradicional | Gris | Blanco |
900.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10282221
|
Sartorius
13006--50----ACN |
50 mm | Tradicional | Gris | Blanco |
144.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10109140
|
Sartorius
13806--47----ACN |
47 mm | Filtro de membrana | Verde | Verde oscuro |
152.74€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10445401
|
Sartorius
13906--47----ACN |
47 mm | Filtro de membrana | Blanca | Verde |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10633901
|
Sartorius
13906--50----ACN |
50 mm | Tradicional | Blanca | Verde |
144.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10374103
|
Sartorius
139H6--47----ACN |
47 mm | Alto caudal | Blanca | Negra |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Garantice el control de calidad en el filtrado microbiológico.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla Sartorius de 0,45 μm son membranas envasadas individualmente con rejillas de colores para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía.El tamaño de poro de 0,45 μm se ha fabricado de acuerdo con ISO 7704.Elija entre dos diámetros y cantidades en una amplia gama de combinaciones de colores de rejilla/filtro.
Filtros estériles envasados individualmente para control de calidad estricto- Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
- Listos para usar con el fin de ahorrar tiempo de preparación
- Evitan la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
- La identificación del filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
- Fabricados de acuerdo con ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780
- Cada membrana se comprueba para garantizar que:
- No se daña en modo alguno
- Está colocada de forma correcta bajo el sellado del borde sin deslizamiento
- Está libre de partículas
- Cada sobre tiene letras legibles
- Retención de partículas definida y tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Los filtros de nitrato de celulosa (éster de celulosa mezclada) combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
- Las rejillas de diversos colores dividen el área de filtración en cuadrados y proporcionan el mejor contraste de color posible
- Permite un recuento e identificación sencillos y rápidos de colonias y partículas
- No influye en el crecimiento de bacterias y microcolonias
- Los filtros de 0.45 μm se han fabricado de acuerdo con las normas ISO 7704
- Disponibles en diámetros de 47 y 50 mm (1.9 o 2.0 pulg)
Especificaciones
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Hidrófilo |
0,45 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
Sí |