Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla: 0.8 μm
Filtros de membrana para el recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía: nitrato de celulosa (éster de celulosa), con rejilla, envasados individualmente y estériles
141.00€ - 900.00€
Especificaciones
Material | Nitrato de celulosa |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8 μm |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10052321
|
Sartorius
11304--50----ACN |
Blanca | 50 mm | 100/paq. |
229.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10056821
|
Sartorius
13004--47----ACR |
Gris | 47 mm | 1000/paq. |
900.00€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10558191
|
Sartorius
11404--47----ACN |
Blanca | 47 mm | 100/paq. |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10215901
|
Sartorius
11404--47----ACR |
Blanca | 47 mm | 1000/paq. |
900.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10740403
|
Sartorius
13004--80----ALN |
Gris | 80 mm | 100/paq. |
710.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10087910
|
Sartorius
13004--50----ACN |
Negra | 80 mm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los filtros estériles envasados individualmente se han convertido desde hace tiempo en un estándar en el control de calidad microbiológico de rutina debido a los beneficios que ofrece al usuario. Están preesterilizados y listos para su uso y ahorran tiempo de preparación. Puesto que se envasan individualmente, se elimina la posibilidad de contaminación de filtros restantes en envases abiertos y cumplen con GLP, al contar con la identificación de filtro y el número de lote impresos en cada sobre individual. La creciente demanda de estos filtros ha requerido la construcción de una nueva máquina de envasado con estampado ultramoderno. Cada membrana se comprueba para garantizar que no esté dañada en modo alguno, se coloca correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde, cuenta con una impresión de rejilla perfecta y no contiene partículas. Cada sobre se revisa para comprobar la legibilidad de las letras. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además, se han fabricado especialmente para su uso al mismo tiempo con conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius de acuerdo con numerosas normativas internacionales y recomendaciones: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, normativas sobre bebidas, como MEBAC o EBC, y recomendaciones del sector alimentario, como LMBG, NCA y ICUMSA. Todas las membranas se han fabricado con nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención eficaz con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3.1 × 3.1 mm lo que facilita el recuento, especialmente en recuentos de bacterias mayores y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento. Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas.
- Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
- Hay disponibles membranas de alto caudal
- Certificado de calidad
- Irradiada con rayos gamma, 25 kGray
Especificaciones
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Hidrófilo |
0,8 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |