Learn More
Sartorius™ Almohadillas de muestra de fibra de vidrio, para analizadores de humedad por infrarrojos
Código de producto. 11849050 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
120 mm de diámetro
Código de producto.
11849050 120 mm de diámetro
1 options
Código de producto. 11849050
Marca: Sartorius™ 6906941
Edge
Para su uso con todos los analizadores de humedad Denver.
  • Ideal para muestras con un alto contenido de humedad.
  • Evitan el encostramiento o las salpicaduras de muestras a la vez que reducen el tiempo de análisis.
  • 90 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por infrarrojos Denver IR-200
Material Fibra de vidrio
Tamaño 90 mm de diámetro
Tipo Alfombrilla para muestras