Learn More
Sartorius™ Guantes de cuero Sartorius Lab Instruments
Click to view available options
Material: Cuero
Descripción
- Evita cualquier daño en la superficie de los pesos
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Cuero |
Material del manguito | Cuero |
Tipo de producto | Guantes |
Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación, el almacenamiento y la limpieza adecuados de los pesos |