Learn More
Sartorius Analizador de humedad MA160
Realice análisis rápidos y precisos en una amplia gama de muestras de productos con la máxima flexibilidad. El analizador de humedad MA160 utiliza el método termogravimétrico para determinar el contenido de humedad de sustancias líquidas, pastosas y sólidas de forma cómoda, fiable y en un tiempo mínimo.
Marca: Sartorius MA160-1
4579.54 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice análisis rápidos y precisos en una amplia gama de muestras de productos con la máxima flexibilidad. El analizador de humedad MA160 Sartorius utiliza el método termogravimétrico para determinar el contenido de humedad de sustancias líquidas, pastosas y sólidas de forma cómoda, fiable y en un tiempo mínimo.
- Ofrece resultados rápidos y repetibles y admite el desarrollo de nuevos métodos en tres pasos intuitivos y sin complicaciones
- También gestiona los métodos generados de forma profesional y segura, y permite transferirlos a otros instrumentos
- Ideal para analizar la humedad de un rango variable de muestras en diferentes condiciones
- La determinación de criterios de valoración completamente automática elimina la tediosa captura de criterios de terminación.
- El analizador de humedad supervisa el proceso de secado y detiene la medición cuando el peso de la muestra es constante.
- El software auxiliar guía a los usuarios a desarrollar nuevos métodos para el análisis de diferentes muestras; se pueden almacenar hasta 100 métodos
- Dos resistencias AURI de alto rendimiento con 600 W de potencia aseguran un calentamiento rápido de las muestras
- Los elementos de calentamiento son rápidos, resistentes y duraderos; en comparación con las lámparas de calentamiento de cristal, son especialmente resistentes a la suciedad y a las vibraciones
- La funcionalidad de la unidad se puede verificar en cualquier momento con la función de prueba de rendimiento; garantiza resultados fiables durante el uso rutinario
- La capacidad de memoria permite al usuario almacenar hasta 100 métodos diferentes y administrarlos en una biblioteca de métodos
- El asistente de métodos resuelve el problema de determinar y evaluar los parámetros correctos, lo que le permite desarrollar nuevos métodos rápidamente
- El indicador luminoso muestra el estado actual de la medición durante esta: en funcionamiento/ARRANQUE, proceso finalizado/PARADA, analizador APAGADO o error
- La interfaz de usuario es intuitiva e incluye una pantalla táctil y un menú fácil de entender
- El diseño BetterClean permite al usuario limpiar a fondo las piezas del instrumento
- El módulo de calentamiento y la placa de la cámara de muestras son extraíbles y se pueden lavar en el lavavajillas
- Cubierta extraíble con ángulo de apertura amplio, mecanismo SoftClose
- Selección de idioma: inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino, polaco, japonés, portugués, turco
- Transferencia de datos: Tarjeta SD, función de importación y exportación de métodos
- Cámara de muestras con iluminación LED, ventana de inspección con rejilla encima de la cubierta
- Parámetro de apagado (opcional): Totalmente automático, mg semiautomático, % semiautomático, ajustes de temporizador, manual
- Cortavientos integrado
- Impresión mediante la impresora interna opcional YDP30; de forma alternativa, la impresora YDP20-OCE se puede utilizar con un adaptador (YCC03-D09)
- Calibración externa con pesa de calibración opcional
- Interfaz de datos: Mini USB
- Transferencia directa de datos a programas de Microsoft™ Windows™ sin ningún software adicional
- Aplicaciones: Análisis de la humedad de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos químicos, materiales de papel y productos para la protección del medio ambiente
Especificaciones
Se guardan los resultados de las 999 últimas mediciones | |
Para un peso de la muestra inicial de aprox. >1 g ± | |
115 V/230 V, 50/60 Hz | |
LCD | |
5 a 15 g | |
Analizador de humedad |
MA 160 | |
40 x 21,5 x 21 cm | |
1 mg, 0,01 % | |
200 g | |
De 10 °C a 30 °C | |
100/130 V |