Learn More
Sartorius Analizador de humedad MA37
Analizador de humedad MA37 para la determinación rápida y fiable del contenido de humedad de sustancias líquidas, pastosas y sólidas mediante el método termogravimétrico.
Marca: Sartorius MA37-1
3554.06 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.74000kg
Descripción
Análisis rápido y fiable del contenido de humedad de sustancias líquidas, pastosas y sólidas mediante el método termogravimétrico.
El modelo básico de tamaño compacto ofrece resultados muy precisos. La determinación de criterios de valoración completamente automática elimina la tediosa captura de criterios de terminación. El analizador de humedad supervisa el proceso de secado y detiene la medición cuando el peso de la muestra es constante. El sistema de pesaje incorporado con 1 mg de resolución está optimizado específicamente para su uso en intervalos de temperatura superiores y ofrece la precisión de medición necesaria.
- Ideal para operaciones que se caracterizan por tareas de medición rutinarias de manera uniforme
- Cuenta con dos potentes tubos metálicos que calientan las muestras; estas se calientan rápidamente, lo que reduce el tiempo de medición
- Los elementos de calentamiento son rápidos, resistentes y duraderos; en comparación con las lámparas de calentamiento de cristal, son especialmente resistentes a la suciedad y a las vibraciones
- El indicador luminoso muestra el estado actual de la medición: en funcionamiento/ARRANQUE, proceso finalizado/PARADA, analizador APAGADO o error
- El indicador luminoso es visible desde una distancia de hasta 10 metros
- La interfaz de usuario es intuitiva e incluye una pantalla táctil y un menú fácil de entender
- El diseño BetterClean permite al usuario limpiar a fondo las piezas del instrumento con gran facilidad
- El módulo de calentamiento y la placa de la cámara de muestras son extraíbles y se pueden lavar en el lavavajillas
- Cubierta extraíble con ángulo de apertura amplio, mecanismo SoftClose
- Selección de idioma: inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino, polaco, japonés, portugués, turco
- Cámara de muestras con iluminación LED, ventana de inspección con rejilla encima de la cubierta
- Calibración externa con pesa de calibración opcional
- Impresión mediante la impresora interna opcional YDP30; de forma alternativa, la impresora YDP20-OCE se puede utilizar con un adaptador (YCC03-D09)
- Transferencia directa de datos a programas de Microsoft™ Windows™ sin ningún software adicional
- Parámetro de apagado (opcional): Totalmente automático, mg semiautomático, % semiautomático, ajustes de temporizador, manual
- Interfaz de datos: Mini USB
- Cortavientos integrado
- Aplicaciones: Análisis de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos químicos, materiales de papel y productos para la protección del medio ambiente. Ideal para tareas diarias de análisis de humedad periódicos, como en la producción o en la inspección de mercancías entrantes.
Especificaciones
Los resultados se guardan hasta el comienzo de la siguiente medición | |
Para un peso de muestra inicial de aprox. > 1 G: ± | |
40 x 21,5 x 21 cm | |
1 mg, 0,01 % | |
70 g | |
5 a 15 g | |
Analizador de humedad |
MA37 | |
Estándar inalterable y conforme con GLP para la impresión de los resultados y modo de ahorro de papel para registro corto | |
120 V, 50/60 Hz | |
LCD | |
Aplicaciones estándar y termosensibles | |
De 40 °C a 160 °C | |
100/130 V |