Learn More
Sartorius Filtro de jeringa Minisart™ NML no estéril
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión. Los filtros de jeringa no estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
940.00€ - 1230.00€
Especificaciones
Descripción | Hidrófilo |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Acetato de celulosa sin surfactantes |
Esterilidad | No estériles |
Área de filtración | 6,2 cm2 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10762722
|
Sartorius
16592----------Q |
0,8 μm | Verde | Luer Lock macho |
940.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10189270
|
Sartorius
16534----------Q |
0,2 μm | Azul | Luer Lock macho |
1070.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10024370
|
Sartorius
17597----------Q |
0,2 μm | Azul | Luer-Slip macho |
1070.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10074390
|
Sartorius
17598----------Q |
0,45 μm | Amarillo | Luer-Slip macho |
1070.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10281691
|
Sartorius
16555----------Q |
0,45 μm caudal elevado | Amarillo | Luer Lock macho |
1070.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10598001
|
Sartorius
17594----------Q |
5 μm | Marrón | Luer Lock macho |
1230.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10490293
|
Sartorius
17593----------Q |
1,2 μm | Rojo | Luer Lock macho |
940.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión.Los filtros de jeringa no estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, con unidades de filtro listas para su conexión que eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro o la limpieza del sistema de filtración. Estas unidades de ahorro de mano de obra se utilizan para una gran variedad de aplicaciones: limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración.
- Prácticas y preparadas para su uso
- Calidad probada
- Económicas
- Disponibles en una amplia variedad de modelos
- 100 % probadas durante la fabricación
Especificaciones
Hidrófilo | |
Acetato de celulosa sin surfactantes | |
6,2 cm2 | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
No estériles, embalaje a granel | |
Paquete de 500 | |
Filtro de jeringas NML |
Sí | |
No estériles | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
No | |
50 °C | |
28 mm |