Learn More
Sartorius Filtros de jeringa estériles Minisart™ NML
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión. Los filtros de jeringa estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Marca: Sartorius 16592----------K
126.54 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
Descripción
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión.Los filtros de jeringa estériles NML Sartorius Minisart™ eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, gracias a las unidades de filtración listas para su conexión que eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro o la limpieza del sistema de filtración. Estos elementos que permiten economizar en mano de obra se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones: Limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril.
- Prácticas y preparadas para su uso
- Facilidad de uso:
- Calidad demostrada
- Opción económica
- Disponible en una amplia variedad de modelos
- 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Verde | |
Acetato de celulosa sin surfactantes | |
Estéril | |
Preparación de soluciones acuosas | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS) | |
Luer Lock macho | |
Paquete de 50 | |
de 50 °C | |
140 x 100 x 200 mm |
Sí | |
0.8μm | |
6,2 cm2 | |
0.15 ml | |
Luer Lock hembra | |
Minisart™ | |
Estéril con ETO | |
Filtro de jeringas NML | |
28 mm |