Learn More
Sartorius Filtros de jeringa estériles Minisart™ NML
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión. Los filtros de jeringa estériles Sartorius Minisart™ NML eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Marca:  Sartorius 16592--------GUK
143.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11746035
  • 192.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporcionan una filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, junto con unidades de filtro listas para su conexión.Los filtros de jeringa estériles NML Sartorius Minisart™ eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtración.
Filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos, gracias a las unidades de filtración listas para su conexión que eliminan el laborioso trabajo preparatorio, como el cambio del filtro o la limpieza del sistema de filtración. Estos elementos que permiten economizar en mano de obra se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones: Limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril.
  • Prácticas y preparadas para su uso
  • Facilidad de uso:
  • Calidad demostrada
  • Opción económica
  • Disponible en una amplia variedad de modelos
  • 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Acetato de celulosa sin surfactantes
6,2 cm2
0.15 ml
Luer Lock hembra
Paquete de 50
de 50 °C
28 mm
0.8μm
Preparación de soluciones acuosas
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)
Luer Lock macho
Estéril con gamma, envasado individualmente
Filtro de jeringas NML