Learn More
Sartorius Filtro de jeringa Minisart™ NY, estéril
Filtra muestras acuosas y a base de disolvente con la máxima comodidad. El filtro de jeringa Sartorius Minisart™ NY, estéril, es ideal para la filtración rápida de volúmenes pequeños. Estas unidades fáciles de utilizar ofrecen caudales elevados a presiones de entrada bajas para una filtración rápida y estéril mediante el uso de una jeringa estándar.
Marca: Sartorius 17845--------ACK
178.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23270" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.31500kg
Descripción
Los filtros de jeringa Minisart™ NY son ideales para la filtración estéril y la eliminación de partículas con gran rapidez. Cada unidad de filtro lista para usar se ha probado al 100 % durante la fabricación para garantizar la calidad y fiabilidad.- Los filtros fáciles de manejar se pueden ajustar en una jeringa estándar.
- Presenta una membrana de nailon (poliamida) hidrófila con un poro de 0,2μ m para filtración estéril.
- Cada filtro de polipropileno de 25 mm de diámetro está optimizado para una preparación de muestras fiable.
- Los filtros en envase individual se preesterilizan utilizando óxido de etileno.
Especificaciones
Opaco | |
Jeringa estándar | |
0,2 μm | |
4,5 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
4,5 bar | |
121 °C durante 30 min. | |
25 mm |
Sí | |
Poliamida | |
Estéril | |
Para una filtración rápida de volúmenes pequeños de muestras tanto acuosas como a base de disolvente. | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho. | |
50/paq. | |
Filtro de jeringa |